Documentos Principais
Z743189
Julabo® bath covers
with built in heat exchanger to fit CORIO CD-BC4/BC6
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.602,00
R$ 6.602,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.602,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 6.602,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970240
Descrição geral
Bath cover with built-in heat exchanger. To use the heat exchanger, a hose with an inner diameter of 10/12 mm is required.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)