Documentos Principais
Z743165
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B5, CD-B5 and CD-BT5
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.125,00
R$ 2.125,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.125,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 2.125,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970296
Categorias relacionadas
Descrição geral
Stainless Steel Flat bath cover for 5L bath tanks. Suitable for use with Julabo® CORIO C-B5, CD-B5, CD-BT5.
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)