Documentos Principais
Z743035
Julabo® CORIO CD heating circulator
CD-BC12, bath capacity 8.5 L (12 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 21.285,00
R$ 21.285,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 21.285,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 21.285,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Materiais
stainless steel bath
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9012512
faixa de medição de temperatura
20-150 °C
capacidade do banho
8.5 L (12 L)
externo L × C × A
33 cm × 49 cm × 47 cm
abertura L × C × A
22 cm × 15 cm × 20 cm
Descrição geral
CORIO CD heating circulators feature professional technology for high standards. These units facilitate internal temperature control in the bath tank or control of externally connected applications.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
  • Integrated cooling coil for counter-cooling
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)