Z743027
Julabo® CORIO™ CD heating circulator with open bath
CD-B39, capacity 35 L (41 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Selecione um tamanho
R$ 28.170,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 28.170,00
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel bath
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9012439
faixa de medição de temperatura
20-150 °C
capacidade
35 L (41 L)
externo L × C × A
54 cm × 34 cm × 57 cm
abertura L × C × A
33 cm × 30 cm × 30 cm
Descrição geral
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)