Documentos Principais
Z743019
Julabo® CORIO CD heating circulator with open bath
CD-B27, capacity 17 L (27 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug (5-15P)
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel bath
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9012427
faixa de medição de temperatura
20-150 °C
capacidade
17 L (27 L)
externo L × C × A
38 cm × 58 cm × 47 cm
abertura L × C × A
30 cm × 35 cm × 20 cm
Descrição geral
The Open Heating Bath Circulators of the new CORIO series feature high-quality bath tanks made of stainless steel and pump connections.
Your advantages
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)