Z742998
Julabo® CORIO™ CD heating circulator with open bath
CD-BT5, capacity 3.5 L (5 L), temperature 20-100 °C, transparent plastic bath, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Selecione um tamanho
R$ 12.443,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 12.443,00
Produtos recomendados
Materiais
transparent plastic bath
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9012305
faixa de medição de temperatura
20-100 °C
capacidade
3.5 L (5 L)
externo L × C × A
23 cm × 38 cm × 38 cm
abertura L × C × A
15 cm × 15 cm × 15 cm
Descrição geral
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)