Documentos Principais
Z742965
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B33, stainless steel bath (Insulated), capacity 26 - 39 L
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
stainless steel bath (Insulated)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9903433
capacidade
26 - 39 L
Descrição geral
Stainless steel B33 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
Informações legais
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)