Documentos Principais
Z742927
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 19 L Jerrycan
Sinônimo(s):
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 19 L Jerrycan
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc.
Descrição geral
Citrajet® is a low foaming, phosphate-free, concentrated, liquid cleaner and metal brightener for high peformance removal of metal oxides, scales, salts and inorganic residues in labware washers, parts washers, power-spray systems and manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing leaving no interfering residues. Ideal for acid washing and rinsing. Dilute 2:100 pH 2.5
Características e benefícios
  • concentrated
  • ideal for use as acid wash or rinse
  • phosphate free, biodegradable and readily disposable
  • combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
Informações legais
Citrajet is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)