Documentos Principais
Z742518
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 24 x 0.5 mL tubes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 889,00
R$ 889,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 889,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
R$ 889,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Características
Holds 24 x 0.5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSW05
Descrição geral
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)