Documentos Principais
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.475,00
R$ 3.475,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.475,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
R$ 3.475,00
Check Cart for Availability
Características
Holds 4 x tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific T5000-A-IS
técnica(s)
PCR: suitable
Descrição geral
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)