Documentos Principais
Z741381
Accuris Compact Balance
capacity 300 g, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
laboratory balances, small balance, weighing balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel weighing plate
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3300-300
faixa de medição
resolution: 0.01 g
capacidade de pesagem faixa de medição
300 g
Parâmetros
0.01 g readability
capacidade
300 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
11.5 cm (4.5 in.)
Descrição geral
Accuris Compact balances have been designed to meet the basic needs of academic and research labs requiring weight determinations to increments of 0.01 g to 0.1 g. Their reliable and precise weighing technology utilizes gold-plated, ceramic capacitors to determine sample mass.
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Informações legais
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)