Documentos Principais
Z741340
MAGic Clamp universal platform for flasks and tube racks
L × W 16 in. × 16.5 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.828,00
R$ 1.828,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.828,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.77
R$ 1.828,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BT4010-MR
C × L
16 in. × 16.5 in.
Descrição geral
The convenient MAGic Clamp platform can be used for both Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Informações legais
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)