Documentos Principais
Z740858
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets DIN ISO 4788
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.25 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 282,00
R$ 282,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 282,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 282,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.50 mL
embalagem
pkg of 1
tol. measuring range
0.25 mL
capacidade
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets DIN ISO 4788 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)