Documentos Principais
Z740710
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/40
capacity 1000 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 338,00
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 338,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 338,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
embalagem
pkg of 1 ea
capacidade
1000 mL
Descrição geral
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)