Documentos Principais
Z684589
Ace Rotary Evaporator Purge Adapter
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 692,00
R$ 692,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 692,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 692,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE stopcock
Junta
joint: ST/NS35/20
fabricante/nome comercial
Ace Glass 3953-03
Comprimento
75 mm
diâmetro da torneira
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Glass purge adapters for use with popular brands of rotary evaporators. Top has 35/20 socket joint for joining with the trap or condenser. The bottom has a 35/20 ball joint for connecting to the receiver flask. The middle or purge tube has either a 4 mm PTFE stopcock or a 2 mm valve to allow for purging or adding a purge gas into the flask assembly.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)