Documentos Principais
Z740598
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 100 mL, volume 20-80 mL
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 575,00
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 575,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 575,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 10 mL
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
faixa de medição de volume
20-80 mL
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)