Documentos Principais
Z740534
KDS Legato 130, single syringe nanoliter infusion/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Sinônimo(s):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 27.032,00
R$ 27.032,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 27.032,00
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
R$ 27.032,00
Check Cart for Availability
Características
CE compliant
accuracy± 0.5%
2 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788130
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
22.6 cm × 17.78 cm × 9.32 cm
volume
0.0005-1 mL
peso
1.96 kg (4.32 lb)
Descrição geral
Single syringe infuse/ withdraw with program option for 2 programs. 50 steps each. Holds one syringes from 0.5 μL to 1000 μL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume
Características e benefícios
  • Holds one syringe from 0.5 μL to 1000 μL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 11 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB portI/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Informações legais
Legato is a trademark of KD Scientific
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)