Z694320
Troemner Lab-Frame fume hood kit with stainless steel rods
8 foot, 36 in. x 86 in.
Sinônimo(s):
laboratory clamps, laboratory support rods
Selecione um tamanho
R$ 9.442,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 9.442,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Troemner 916248
estrutura C × L
36 in. × 86 in.
Descrição geral
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
- 2 in. (51 mm) rods (qty 10)
- 12 in. (305 mm) rods (qty 3)
- 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
- 36 in. (914 mm) rods (qty 8)
- 86 in. (2184 mm) rods (qty 4)
- Frame connectors (qty 45)
- Rod end connectors (qty 4)
- Lab-frame feet (qty 6)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)