Documentos Principais
Z693103
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 21 mm, yellow
Sinônimo(s):
Tube rack
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 112,00
R$ 112,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 112,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 112,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
Características
for tubes 21 mm
Holds 40 x 21 mm tubes
Holds 40 x 5-30 mL tubes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS243071Y
C × L × A
244 mm × 104 mm × 66 mm
cor
yellow
Descrição geral
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)