Documentos Principais
Z687766
Replacement NMR needle with cone tip for eVol® electronic syringe
for 5 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.5 mm, gauge size 25
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 240,00
R$ 240,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 240,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 240,00
Check Cart for Availability
tamanho do medidor
25
fabricante/nome comercial
SGE 036922
C × D.E.
11.5 cm × 0.5 mm
Descrição geral
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The cone tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
Informações legais
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)