Documentos Principais
Z687235
Sigma-Aldrich
Primary vapor removal filter module with pleated after-filter for Aldrich® compact ductless air cleaning system
activated alumina with potassium permanganate
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
descrição
refillable
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)