Documentos Principais
Z687286
Sigma-Aldrich
Primary HEPA filter with vapor after-filter module for Aldrich® compact ductless air cleaning system
Includes 6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable adsorption module
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.531,00
R$ 3.531,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.531,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104919
NACRES:
NB.43
R$ 3.531,00
Check Cart for Availability
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)