Documentos Principais
Z684864
Quick-release clamps
without extension, for 150 mm (6 in.) Schott flange
Sinônimo(s):
clamps, quick release clamp
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6517-27
Descrição geral
SS clamps for use with reaction flasks and heads with a 100 mm Schott flange. The extension rod can be clamped to the support frame and helps stabilize the reaction assembly.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)