Documentos Principais
Z243892
Sigma-Aldrich
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 677,00
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 677,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 677,00
Check Cart for Availability
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)