Documentos Principais
Z683213
J. Young high-vacuum PTFE valve, straight through
stopcock size 15 mm, side arm O.D. 19 mm
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
fabricante/nome comercial
J. Young
braço lateral D.E.
19 mm
tamanho da torneira
15 mm
Descrição geral
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
  • PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
  • Grease-free glass-to-PTFE seals
  • High-vacuum to 10-6 torr
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)