Documentos Principais
Z682802
Ace receiving flask,
capacity 250 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 353,00
R$ 353,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 353,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 353,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS35/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6902-238
capacidade
250 mL
Descrição geral
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)