Documentos Principais
Z682772
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 29/32, plastic-coated glass
Sinônimo(s):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.829,00
R$ 1.829,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.829,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 1.829,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Materiais
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 3994-114
capacidade
2000 mL
Descrição geral
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)