Documentos Principais
Z682373
Ace rotary evaporator condenser complete "V" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.377,00
R$ 7.377,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.377,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 7.377,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
fabricante/nome comercial
Büchi equivalent, 40601
Categorias relacionadas
Descrição geral
The main glass condenser body with inner coil for vertical installation, O-ring, 1 L receiving flask, stainless steel clamp, GL threaded caps and hose barbs.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)