Z681296
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 1,000 mL
Selecione um tamanho
R$ 3.096,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.096,00
Produtos recomendados
entrada CA/CC
240 V
Materiais
fiberglass
Características
CE compliant
fits flask 1,000 mL
fabricante/nome comercial
BriskHeat
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
0-482 °C temp. range
Descrição geral
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
- Self-supporting - can be used directly on bench
- Temperatures up to 900°F (482°C)
- Molded to fit round-bottom flasks
- Stackable for easy storage
- 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)