Z678821
2mag hotMIX 1 hotplate stirrer
AC/DC input 100 / 240 V AC, Schuko plug
Sinônimo(s):
induction heated stirrer, induction hotplate plate, laboratory hotplate stirrer, magnetic heating stir plate, magnetic hotplate stirrer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
2mag 61001
Parâmetros
100-1,6000 rpm speed
L × P × A
120 mm × 140 mm × 80 mm
diâmetro da placa
120 mm
volume do agitador
1-3,000 mL
peso
2 kg
consumo de energia
500 W
Descrição geral
Warning LED in case of hot plate, 3 integrated over temperature protection loops against overheating.
- Small footprint
- Maintenance-free & wear-free
- SoftStar setting for reliable, jerk-free centering of stirring bar
- Heating temp + 200°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)