Z260045
FORTUNA® Optifix® Basic bottle-top dispenser
Basic model, volume 20-100 mL
Sinônimo(s):
Bottle-top dispenser, Liquid dispenser, Top dispenser
Selecione um tamanho
R$ 11.508,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 11.508,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 2.0 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf 101.080-51
faixa de medição de volume
20-100 mL
volume
20-100 mL
conector
GL 40
GL 45
Categorias relacionadas
Descrição geral
Features:
- PTFE encased dispensing piston
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- FIX adapter made of white PP up to 10 mL; FIX adapter made of solid white PP from 30 mL size
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Optifix® Basic dispenser available up to 500 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)