Z678104
Finnpipette® F3 variable volume pipette
volume 2-20 μL
Selecione um tamanho
R$ 3.914,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.914,00
Produtos recomendados
Características
color-coded turquoise
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Finn 4640020
volume
2-20 μL
Descrição geral
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Color coded for easy tip volume recognition
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)