Documentos Principais
Z677876
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, sterile
Selecione um tamanho
960 EA
R$ 1.336,00
R$ 1.336,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
960 EA
R$ 1.336,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
R$ 1.336,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless tip
yellow
esterilidade
sterile
Características
barrier: no
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Finn 94060313
volume máximo
200 μL
faixa de volume
1-200 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Outras notas
Browse all pipette tips
Informações legais
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)