Documentos Principais
Z677345
Dermatril LR nitrile gloves
size XL
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue gloves
blue nitrile
tamanho
XL
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
embalagem
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante/nome comercial
KCL 742 -10
KCL 742
C × espessura
270 mm × 0.11 mm
Descrição geral
Dermatril LR is an extended cuff, blue nitrile, powder-free glove providing a high level of protection against chemical and bacteriological contamination. The Dermatril LR disposable glove also displays very good physical durability in comparison to conventional disposable gloves.
All Dermatril LR disposable gloves are INDIVIDUALLY marked with the appropriate standards mark applied on the inside using a food-friendly dye.
  • Cleanroom class 100
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Extended cuff
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001, US-FED-ST 209E
Informações legais
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)