Documentos Principais
Z676748
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 200, Reload insert
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
5 X 960 EA
R$ 7.518,00
R$ 7.518,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 X 960 EA
R$ 7.518,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
volume:
200 μL
R$ 7.518,00
Check Cart for Availability
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier
Reload insert
Tip design ART 200
embalagem
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2069-05-RI
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
200 μL
volume
200 μL
Informações legais
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)