Z676721
ART® barrier tip
maximum volume 200 μL, Tip design ART 200, Reload insert, low retention: no
Sinônimo(s):
pipet tips, pipette tips
Selecione um tamanho
R$ 6.923,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 200
R$ 6.923,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
colorless
esterilidade
sterile
Características
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 200
embalagem
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 2069-RI
técnica(s)
PCR: suitable
volume máximo
200 μL
Descrição geral
Manufactured according to the industry′s highest quality standards, ART tips are certified as RNase, DNase and Pyrogen free, and are ideal for the pipetting of radioactive samples, nucleic amplification procedures, or any applications where critical sample handling is required.
Available as reload inserts consisting of sterile pre-loaded blister tubs of 96 tips with or without hinged racks. The empty hinged racks are also available separately.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)