Z676411
Double-Safe™ PTFE coated thermometer
L 200 mm, temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Selecione um tamanho
R$ 437,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 437,00
Produtos recomendados
Características
immersion level 50 mm
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60400-0100
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição de temperatura
-10-150 °C
Comprimento
200 mm
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Descrição geral
- PTFE coating contains liquid and glass in case of breakage
- Non-toxic, non-hazardous, biodegradable black Enviro-Safe liquid
- Available with statement of accuracy traceable to NIST and DKD
- Lead-free glass and recyclable packaging
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)