Z676187
Plum pH neutralizing eyewash refill
pkg of 200 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 200 mL
fabricante/nome comercial
Plum
Descrição geral
A small handy bottle containing 4.9% sterile phosphate buffer solution, which neutralizes the eye′s fluid after accidents involving acids or alkalis. The bottle is easy to take with you or can be used to refill the neutralizing eyewash station. The bottle is provided with an ergonomic eyecup, dust cap and clear instructions.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)