Z675601
Polyethylene carboy with spigot
size 20 L
Selecione um tamanho
R$ 2.174,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.174,00
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene (Bottle and spigot)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11847-0050
tamanho
20 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Spigot opens fully in one half-turn
- Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
- Extra heavy walls, yet lighter than glass
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)