Documentos Principais
Z675571
Polyethylene carboy
20 L
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.396,00
R$ 1.396,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.396,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
R$ 1.396,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F10795-0000
diâmetro × A
28 cm × 49.8 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The thick walls have smooth interior surfaces to ensure that contents drain out completely. The knurled cap permits a positive grip when tightening. The smooth sides accept adhesive labels and can be marked with most indelible markers. Gasket seal in deep threaded 83 mm cap offers watertight closure for storage or transport.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)