Documentos Principais
Z673358
Drilled blocks for Talboys block heater
15 mL conical bottom tube
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 961,00
R$ 961,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 961,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.73
R$ 961,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Características
wells 12
Holds 12 x 15 mL tubes
fabricante/nome comercial
Troemner 949131
bloco C × L × A
3.75 in. (9.5 cm) × 3 in. (7.6 cm) × 2 in. (5.1 cm)
diâmetro do poço × P
17.1 mm × 44.5 mm
Descrição geral
Constructed from a solid anodized aluminum block, the close contact of tubes to block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Units are designed as a dry bath/incubator.
Atenção
To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other liquids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)