Documentos Principais
Z672084
RF wireless thermometer-hygrometer-clock
temperature 0-50 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
Características
CE compliant
CSA approved
faixa de medição de temperatura
0-50 °C
tamanho
125 mm × 99 mm
peso
213.2 g
energia da bateria
2 AA
Descrição geral
Ideal for monitoring temperature and humidity in fridges, glove boxes and cold rooms.
  • Digital thermometer and hygrometer
  • RF wireless thermometer links up to 3 remote sensors (1 included)
  • Max/Min memory for temperature and humidity
  • User prest temperature alert settings for in/out channel
  • Low battery indicator
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)