Documentos Principais
Z671835
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Sinônimo(s):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.016,00
R$ 6.016,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.016,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 6.016,00
Check Cart for Availability
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Materiais
ceramic plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3582200
IKA C-MAG MS4
Parâmetros
100-1500 rpm speed
tamanho da plataforma
120 mm × 120 mm
volume do agitador
5 L
peso
6.5 lb
Descrição geral
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)