Documentos Principais
Z671762
IKA® C-MAG HS hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 115 V AC, platform size 120 mm × 120 mm
Sinônimo(s):
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Materiais
ceramic plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 3581001
IKA C-MAG HS 4 IKMAG
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
tamanho da plataforma
120 mm × 120 mm
volume do agitador
5 L
peso
6.5 lb
saída
250 watts (heater)
Descrição geral
C-MAG HS 4 IKMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
  • Exact temperature setting via digital display (LED)
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)