Documentos Principais
Z654175
Mettler Toledo SevenGo portable pH meter
SG2-B
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Características
CE compliant
disponibilidade
available only in EU
available only in EU
faixa de medição de mV
-1999-1999, accuracy: 1, resolution: 1
faixa de medição de pH
0.00-14.00, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
faixa de medição de temperatura
-5.0-105 °C, accuracy: 0.5 °C, resolution: 0.1 °C
tamanho
220 mm × 90 mm × 45 mm
peso
325 g
energia da bateria
4 AA
Descrição geral
  • Clear display of measured values and settings
  • Continuous indication of electrode and battery status
  • Automatic endpoint and buffer recognition as well as temperature compensation
  • Data memory for 30 GLP data points
  • 3-point calibration with predefined or user-defined buffers
  • Water tight according to IP67
Supplied with a wrist strap, 4 AA batteries, operating instructions, a test certificate and a declaration of conformity
Componentes
meter including electrode holder
Informações legais
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)