Documentos Principais
Z653330
Clips for Quickfit® flat-flange reaction flask lids
For 500mL
Sinônimo(s):
JC75F
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
rótulo
D
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit JC75F
disponibilidade
available only in EU
furo do flange
75 mm
Descrição geral
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)