Documentos Principais
Z630039
IKA® HS 501 Horizontal shaker
AS501.1 Universal attachment
Sinônimo(s):
IKA® HS 501 horizontal shaker universal attachment, shaking plate
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.487,00
R$ 11.487,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.487,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
R$ 11.487,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0008000200
L × P × A
480 mm × 500 mm × 120 mm
Descrição geral
Using the universal attachment, all kinds of vessels can be adapted by universal, infinitely variable clamping rolls
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)