Documentos Principais
Z620475
Schott® narrow mouth reagent bottles
capacity 5000 mL, flat head glass stopper, clear glass bottle
Sinônimo(s):
211657302
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass bottle
flat head glass stopper
Junta
joint ST/NS45/40
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
5000 mL
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)