Documentos Principais
Z620440
Schott® narrow mouth reagent bottles
capacity 500 mL, flat head glass stopper, clear glass bottle
Sinônimo(s):
211654408
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass bottle
flat head glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle
Junta
joint ST/NS24/29
Características
cap
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott 211654408
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
500 mL
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)