Documentos Principais
Z620068
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 500 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
217714402
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 1.842,00
R$ 1.842,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 1.842,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
R$ 1.842,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass flask
straight neck
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 217714402
gargalo D.E.
38 mm
volume de trabalho
500 mL
conector
38 mm (1 1/2 in.) neck
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Microbiology is an important field of biology and medicine and deals with microorganisms (bacteria, fungi, protozoa or viruses) and their habitats and conditions. For this purpose, it is essential to produce pure culture media on which the corresponding microorganisms can grow. Irradiation of the media with IR or UV light can accelerate the growth of the cultures. Culture bottles have large bottom surfaces that are as flat as possible so that the layer thickness of the medium is uniformly high. The straight necks of the bottles allow Kapsenberg and metal caps to be inserted.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)